Tisk…
Cholesterol benzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
110200250 110201000
ACRO110200250EA 2310 CZK
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Vzorec: C₃₄H₅₀O₂
Bod tání: 149…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003635
CAS číslo: 604-32-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %