Tisk…
4-Chloroquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110050010 110050050
ACRO110050010EA 2930 CZK
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 260…261 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006773
CAS číslo: 611-35-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %