Tisk…
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
108401000 108400050 108400250
ACRO108401000EA 8460 CZK
ACRO108401000 ACRO108400050 ACRO108400250
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Vzorec: C₅H₇ClO₃
MW: 150.56 g/mol
Bod varu: 58…65 °C (3 mmHg)
Hustota: 1.232 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000750
CAS číslo: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %