Tisk…
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
107270050 107270250 107271000
ACRO107270050EA 1110 CZK
ACRO107270050 ACRO107270250 ACRO107271000
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004206
CAS číslo: 4870-65-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %