Tisk…
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105980050 105980250
ACRO105980050EA 2200 CZK
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002360
CAS číslo: 2491-32-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %