Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 1300 CZK
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₄N₂S
Bod varu: 206 °C (760 mmHg)
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005809
CAS číslo: 273-13-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %