Tisk…
6-Aminonicotinamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 2690 CZK
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 245…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006327
CAS číslo: 329-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %