Tisk…
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 1270 CZK
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClN
MW: 169,65 g/mol
Bod tání: 246…247 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012549
CAS číslo: 2338-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %