Tisk…
Acrolein diethyl acetal 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
102770250 102771000
ACRO102770250EA 2120 CZK
ACRO102770250 ACRO102771000
Acrolein diethyl acetal 94%
Acrolein diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 120…125 °C (760 mmHg)
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009239
CAS číslo: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %