Tisk…
Termo ponožky, SK11
Dodavatel: Portwest
SK11BLU44-48 SK11BLU39-43 SK11GRR39-43 SK11GRR44-48
114-7156EA 224 CZK
114-7156 114-7155 114-7157 114-7158
Termo ponožky, SK11
Pracovní oděvy
Tyto ponožky tvoří z 55% bavlna, z 15% nylon, z 15% vlna a z 15% akryl.
  • vhodné pro všechny období
  • jejich polstrování zajišťuje více tepla
  • velká odolnost k nárazům a velké pohodlí
Výška: 25 cm
Hmostnost: 82 g