Tisk…
Řezu odolné rukavice, uvex C500 XG
Dodavatel: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 926 CZK
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Řezu odolné rukavice, uvex C500 XG
Rukavice
Tyto rukavice z bambusu-jemného hedvábí/Dyneema®/skla/polyamidu mají úplný povlak z HPE ,,Xtra Grip". Bambusová technologie TwinFlex® zajišťuje maximální odolnost k řezu, vynikající odolnost o otěru a vynikající pohodlí při nošení.
  • ,,Xtra Grip" povlak poskytuje jistý úchop v mastném a mokrém prostředí
  • dlaň, prsty a hřbet ruky jsou plně potaženy povlakem
  • vynikající pohodlí při nošení a dobrý hmat díky technologii ,,climazone"
  • odolnost k olejům a tukům
  • nejvyšší odolnost k řezu, úroveň 5
  • bez silikonu dle testu dotyku
Typické aplikace zahrnují:More Product Information