Tisk…
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry do mrazáků ULT, se záznamníkem údajů
Dodavatel: VWR Collection
620-2440EA 10070 CZK
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry do mrazáků ULT, se záznamníkem údajů
Teploměry Teploměry digitální
Teploměry s funkcí záznamu údajů v intervalech nastavených uživatelem. Ideální pro sledování teplot v hlubokomrazicích boxech.
  • Současné zobrazení minimální, maximální a aktuální teploty, přepínatelné °F/°C
  • Pohyblivá struktura paměti, udržuje posledních 525 000 teplotních pozorování a 10 jedinečných alarmových událostí
  • Zaznamenaná data (soubor CSV) lze přenést z teploměru do PC nebo Mac pomocí USB flash disku - není potřeba žádný další software
  • Paměť lze vymazat na jednotce po stažení dat na USB flash disk
  • Inteligentní alarm obsahuje vizuální/zvukový alarm,