Tisk…
Stélka, poloortopedická, SensiCare Sole Mid
Dodavatel: ELTEN
204081/36 204081/37 204081/38 204081/39 204081/40 204081/41 204081/42 204081/43 204081/44 204081/45 204081/46 204081/47 204081/48
114-7580EA 249 CZK
114-7580 114-7581 114-7582 114-7583 114-7584 114-7585 114-7586 114-7587 114-7588 114-7589 114-7590 114-7591 114-7592
Stélka, poloortopedická, SensiCare Sole Mid
Vložky do bot
Poloortopedická vložená podešev poskytuje individuální odpružení a rozložení hmotnosti, zmírňuje bolest a tlakové body.
  • Anatomicky tvarovaná stélka podporující přirozený pohyb chodidla při došlapu přes patu na špičku
  • Vynikající odpružení poskytující úlevu pro klouby a záda
  • Z materiálů šetrných k pokožce vytvářejících uvnitř obuvi příjemné prostředí
Vhodná pro bezpečnostní obuv ESD (odolnost proti elektrickému proudu 10⁵ – 10⁷ ohmů).
Barva: černá/modrá
Certifikace: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347