Tisk…
Jednorázové špunty, uvex xact-fit detec
Dodavatel: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 9070 CZK
111-1904 111-1900
Jednorázové špunty, uvex xact-fit detec
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
xact-fit detec jsou detekovatelné jednorázové špunty do uší pro výrobu. Spojovací šnůrka umožňuje praktické nošení a snižuje riziko procesní kontaminace.
  • Design se perfektně přizpůsobí tvaru ucha, minimalizuje tlak na ucho dokonce i při dlouhém nošení
  • konce jsou označeny levý a pravý pro lepší pohodlí nosiče a snadné, přesné vložení a vyndání
  • šnůrka a konec snižují potenciální kontaminaci, protože není potřeba dotýkat se pěny špuntu před vložením
  • modrá barva usnadňuje identifikaci špuntů během výrobního procesu
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certifikace: EN 352-2:2002