Tisk…
Štít pro připojení helmy, uvex 9790
Dodavatel: UVEX
9924.010 9790.048 9790.047
111-1883EA 295 CZK
111-1883 111-1882 111-1881
Štít pro připojení helmy, uvex 9790
Štíty obličejové
Štít k helmě, vyrobený ze sílného PC, chrání proti účinkům elektrických oblouků. Je kompatibilní s bezpečnostními helmami uvex a mušlovými chrániči sluchu uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H, ke kterým lze připojit helmu.
Informace pro objednávání: Štít je dodáván bez helmy, mušlových chráničů sluchu a podpěry. Ty je potřeba objednat zvlášť.
Upozornění: Přídavný adaptér (kat. č. UVEX9924.010) je vyžadován pro kombinaci helmy a štítu, bez mušlových chráničů sluchu.