Tisk…
Bezpečnostní helma, uvex pheos IES
Dodavatel: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 705 CZK
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Bezpečnostní helma, uvex pheos IES
Přilby Přilby bezpečnostní
Tato helma má IES, intergrovaný systém pro brýle, který umožňuje uživateli připevnit bezpečnostní brýle pheos k helmě. Brýle mohou být posunuty nahoru uvnitř helmy uvex pheos nebo staženy dolu, aby seděly na nose. Posuvný prvek je připevněn tak, že při otáčení helmy nemá vliv na brýle.
  • tři různé ventilátory umožňují proudění vzduchu a pomáhájí regulovat teplotu uvnitř helmy, aby byla pohodlnější pro nositele
  • adaptéry pro připevnění k uvex štítům, uvex mušlovým chráničům sluchu a svítilnám
  • vnitřní postroj umožňuje připojení brýlí uvex pheos pomocí upevňovací svorky
  • nastavení obvodu hlavy je plynule regulováno pomocí otočného kolečka
  • vhodné pro okolní teploty až −30 °C a pro roztavené kovy (postřiky)
Velikost: 550 až 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certifikace: EN 397, nízká teplota (–30 °C), a roztavený kov.
Informace o príslušenství: Highly reflective sticker set for all uvex pheos and uvex pheos alpine helmets. Prism foil ensures superior luminosity in low light environments.