Tisk…
Pipety dělená, COLOR CODE, ověřená
Dodavatel: TECHNOSKLO
632434116901 632434116902 632434116905 632434116910 632434116925
TNOS632434116901EA 392 CZK
TNOS632434116901 TNOS632434116902 TNOS632434116905 TNOS632434116910 TNOS632434116925
Pipety dělená, COLOR CODE, ověřená
Pipety Pipety graduované
Sodbo-draselné sklo, třída AS.
  • Kalibrováno na výtok, celý objem
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: Podle normy ISO 648.