CO₂ Inkubátory řady ICOmed mají bezešvou komoru se zaoblenými rohy z nerezové oceli bez dalších instalací, čímž je usnadněno důkladné čištění. Jednotky mají dva displeje - TwinDISPLAY s USB portem pro nahrávání programů, čtení záznamů, ochraně zařízení prostřednictvím funkce uživatelského ID, zařízení mají také ethernetové rozhraní a záznamník s možností ukládat záznamy po dobu 10 let. Veškeré parametry lze nastavit přímo na ovládacím panelu ControlCOCKPIT nebo prostřednictvím software AtmoCONTROL způsobem „táhni a pusť“ (drag and drop). Ovládací panel se záložní baterií (volitelná možnost): Provozní displej, záznam a regulace CO₂ jsou plně funkční i při výpadku dodávky elektřiny.
- Sterilizační cyklus při +180 °C trvá 60 minut (bez odstranění senzorů) krátké doby obnovy, snížení rizika tvorby kondenzátu uvnitř komory a zaručení homogenní atmosféry v komoře bezpečnostní
- Prvky splňují požadavky FDA, záznam hodnot teploty, CO₂, O₂, vlhkosti a doby otevření dveří
- optický a akustický alarm, možnost zasílání alarmů na mobil nebo e-mailovou adresu
- intuitivní ovládání prostřednictvímkontrolního panelu ControlCOCKPIT se dvěma TFT displeji, které zobrazují všechny nastavitelné parametry
- Vyhřívané vnitřní skleněné dveře, jednotka rychleji dosáhne nastavené teploty
- Protokol protokolu, nahrávání a implementace programů se vzdáleným přístupem přes rozhraní Ethernet
Software umožňuje sledovat až 32 připojených zařízení. Snadné a rychlé programování rychlostí nárůstu teploty. Funkce SetpointWAIT zaručí, že proces nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty. Navíc je k dispozici funkce sledování překročení teploty a zařízení využívá dvě teplotní sondy PT100, které společně slouží ke sledování teploty a zaručují provoz při stabilní teplotě i při výskytu chyby. Hodnota CO₂ koncentrace je měřena infračerveným snímačem s kompenzací barometrického tlaku. Modely řady ICOmed mohou být dle přání zákazníka doplněny dvěma plynovými přípojkami s rychlospojkami pro automatické přepínání lahví a elektronickým ovládáním úrovně vlhkosti (40 až 97% RH). Díky přesnému ovládání koncentrace CO₂ (0 až 20%) a koncentrace O₂ (1 až 20%) se řada ICOmed vyznačuje nesrovnatelně snadnou a uživatelsky příznivou obsluhou s vysokou bezpečností po celou dobu používání.
Jednotky jsou k dispozici pro použití jako zdravotnické zařízení dle směrnice 93/42/EEC (Směrnice Komise o harmonizaci právních předpisů členských států o zdravotnických prostředcích), pokud se použijí na zamýšlené účely: zařízení je určeno k vytváření a udržování podmínek prostředí pro použití v oblasti umělého oplodnění, obzvláště pro inkubaci oocytů, spermií a zygot ve speciálních kultivačních miskách pro aplikace IVF, též pro expresi genu a biosyntézu RNA a proteinů.
Informace pro objednávání: Modely jsou dodávány s továrním kalibračním certifikátem (měřeno ve středu komory při 37 °C a 5 % CO₂), ale bez děrovaných nerezových polic a nerezové záchytné vany. Záchytné vany a požadovaný počet polic objednávejte prosím zvlášť. Na vyžádání Vám můžeme nabídnout celou řadu příslušenství a možností nastavených z výroby, například ovládání vlhkosti, koncentrace kyslíku, elektrolyticky leštěný vnitřní povrch komory a dělené vnitřní dveře. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor před objednáním, pozdější úpravy není možné provádět.