Tisk…
Láhve, široké hrdlo, apyrogenní
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
133-32C/PF 122-16A/PF 123-32A/PF 123-40A/PF 123-80A/PF 121-08A/PF 117-2L/PF 117-4L/PF C20-04A/PF
EPSC133-32C/PFEA 12960 CZK
EPSC133-32C/PF EPSC122-16A/PF EPSC123-32A/PF EPSC123-40A/PF EPSC123-80A/PF EPSC121-08A/PF EPSC117-2L/PF EPSC117-4L/PF EPSCC20-04A/PF
Láhve, široké hrdlo, apyrogenní
Láhve Láhve skleněné
Čiré nebo hnědé sklo s uzávěrem.
  • Balení a skladování předmětů, které budou terminálně sterilizovány
  • Skladování laboratorních činidel a médií
  • Skladování vzorků a odběr vzorků vody
  • Dodržujte hladiny endotoxinů nižší než 0,06 EU/ml
  • Jantarové lahve chrání materiály citlivé na světlo
  • Třída skla 100/10
  • Certifikát analýzy je součástí každé zásilky
  • Doporučeno pro aplikace bez endotoxinů
Particle-certified glass containers are tested and certified to meet the low particle criteria; assembled to contain as few as five particles per milliliter >0,5 µm.