Chloroform ≥99.8% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with ethanol
423550250
423555000
423550010
423550025
423550251
ACRO423550250EA
1170
CZK
ACRO423550250
ACRO423555000
ACRO423550010
ACRO423550025
ACRO423550251
Chloroform ≥99.8% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Vzorec:
CHCl₃ Bod varu: 61 °C (760 mmHg) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,48 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 UN: 1888 ADR: 6.1,III |