Síran měďnatý, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
422870050
422875000
422870025
422870100
422871000
ACRO422870050EA
916
CZK
ACRO422870050
ACRO422875000
ACRO422870025
ACRO422870100
ACRO422871000
Síran měďnatý, anhydrous 98%, pure
Síran měďnatý
Vzorec:
CuSO₄ Hustota: 3,603 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS číslo: 7758-98-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light grey Powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |