Tisk…
4-Bromo-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
427700010 427700050
ACRO427700010EA 1470 CZK
ACRO427700010 ACRO427700050
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Vzorec: C₉H₇BrO
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719772
CAS číslo: 15115-60-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure