Tisk…
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
427690010 427690050
ACRO427690010EA 1310 CZK
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₃S
MW: 155.97
Bod tání: 137…193 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075678
CAS číslo: 4347-31-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %