Tisk…
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminophenylacetic acid
427610010 427610100
ACRO427610010EA 1450 CZK
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.1626 g/mol
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075058
CAS číslo: 14338-36-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %