Tisk…
Isoforondiisokyanát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 6070 CZK
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Isoforondiisokyanát 98+%
Isoforondiisokyanát
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Bod varu: 153 °C (10 mmHg)
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064956
CAS číslo: 4098-71-9
UN: 2290
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)