Tisk…
Isovaleronitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427560050 427560250
ACRO427560050EA 1800 CZK
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₉N
Bod varu: 128…130 °C (730 mmHg)
Hustota: 0,795 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001944
CAS číslo: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %