Tisk…
3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427461000 427468000
427461000.EA 14750 CZK
427461000. 427468000.
3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3-Butenylmagnesium bromide
Appearance: Grey to brown Solution
Vzorec: C₄H₇BrMg
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,937 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209554
CAS číslo: 7103-09-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Identification Confirmed