Tisk…
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427451000 427458000
427451000.EA 4120 CZK
427451000. 427458000.
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Vzorec: C₅H₉BrMg
Bod varu: 35 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,996 g/cm³
Bod vzplanutí: –38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209569
CAS číslo: 33240-34-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M