Tisk…
Isobutylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427391000 427398000
427391000.EA 4450 CZK
427391000. 427398000.
Isobutylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Isobutylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Vzorec: C₄H₉BrMg
Bod varu: 34,6 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,941 g/cm³
Bod vzplanutí: –34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075126
CAS číslo: 926-62-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %