Ethylendiamin 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
427261000
427268000
427261000.EA
4380
CZK
427261000.
427268000.
Ethylendiamin 99+%, AcroSeal®
Ethylendiamin
Vzorec:
C₂H₈N₂ Bod varu: 117 °C (1013 hPa) Bod tání: 11 °C Hustota: 0,898 g/cm³ Bod vzplanutí: 38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008204 CAS číslo: 107-15-3 UN: 1604 ADR: 8,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |