terc-Butylamin 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminoisobutane
427241000
427248000
427241000.EA
1060
CZK
427241000.
427248000.
terc-Butylamin 99%, AcroSeal®
terc-Butylamin
Vzorec:
C₄H₁₁N MW: 73.14 Bod varu: 44.4 Bod tání: –67 °C Hustota: 0.69 g/cm³ Bod vzplanutí: –38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008050 CAS číslo: 75-64-9 UN: 2734 ADR: 8 I Merck Index: 13,01544 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |