Tisk…
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427231000 427238000
427231000.EA 2610 CZK
427231000. 427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008106
CAS číslo: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %