Tisk…
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
427221000 427228000
427221000.EA 2860 CZK
427221000. 427228000.
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered