Tisk…
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 2500 CZK
427141000. 427148000.
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Triisopropyl borate
Vzorec: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Bod varu: 139 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,814 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008872
CAS číslo: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %