Tisk…
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427090050 427090250
ACRO427090050EA 2150 CZK
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₁₉BrOSi
Bod varu: 137 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,174 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239382
CAS číslo: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure