Tisk…
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
427050050 427050250
ACRO427050050EA 3830 CZK
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Bod varu: 77 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004738
CAS číslo: 1504-55-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %