Hexyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexyl carbonochloridate
427040050
427040250
ACRO427040050EA
2870
CZK
ACRO427040050
ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Vzorec:
C₇H₁₃ClO₂ MW: 164,6299 g/mol Bod varu: 60…61 °C (7 mmHg) Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000651 CAS číslo: 6092-54-2 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)