Tisk…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 1550 CZK
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261771
CAS číslo: 52289-54-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure