Tisk…
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 3980 CZK
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 166 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 51,7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191347
CAS číslo: 132958-72-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)