Tisk…
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426910010 426910050
ACRO426910010EA 1540 CZK
ACRO426910010 ACRO426910050
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Appearance: Off-white to light brown Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₀BrN
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130155
CAS číslo: 3389-21-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure