Tisk…
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
426860250 426861000
ACRO426860250EA 3900 CZK
ACRO426860250 ACRO426861000
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Appearance: White to yellow Powder or solid
Vzorec: C₆H₁₄BrN
MW: 261,00 g/mol
Bod tání: 211…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040376
CAS číslo: 1069-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure