Tisk…
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010 426850050
ACRO426850010EA 1250 CZK
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂Si
Bod varu: 85 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,909 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411307
CAS číslo: 55145-45-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %