Tisk…
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426840010 426840050
ACRO426840010EA 2360 CZK
ACRO426840010 ACRO426840050
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Appearance: White to tan Crystalline powder
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865213
CAS číslo: 24287-95-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %