Tisk…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butylsulphinamide
426830050 426830250
ACRO426830050EA 5260 CZK
ACRO426830050 ACRO426830250
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Vzorec: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863616
CAS číslo: 146374-27-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)