Tisk…
Di-tert-butyl pyrocarbonate 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
426801000 426808000
426801000.EA 2140 CZK
426801000. 426808000.
Di-tert-butyl pyrocarbonate 1 M in THF, AcroSeal®
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25
Bod varu: 235
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008805
CAS číslo: 24424-99-5
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M