Tisk…
Bromoacetic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426700050 426700250
ACRO426700050EA 5190 CZK
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid
Vzorec: C₄H₄Br₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00045041
CAS číslo: 13094-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)