Tisk…
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 1060 CZK
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Vzorec: C₂H₄O₄S
MW: 124,11 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00221769
CAS číslo: 1072-53-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %