Tisk…

2-Cyclopentylphenol 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

426510010 426510050
ACRO426510010EA 3110 CZK
ACRO426510010 ACRO426510050
2-Cyclopentylphenol 98+%
2-Cyclopentylphenol

Appearance: White to orange Low melting solid

Vzorec: C₁₁H₁₄O
Bod varu: 148…150 °C (18 mmHg)
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009952
CAS číslo: 1518-84-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 38 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR