Tisk…
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426480010 426480050
ACRO426480010EA 894 CZK
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321244
CAS číslo: 32387-21-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure