Tisk…
Clelandovo činidlo 1 M in water for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426380100 426380500 426382500
ACRO426380100EA 1170 CZK
ACRO426380100 ACRO426380500 ACRO426382500
Clelandovo činidlo 1 M in water for biochemistry
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
UN: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.90 to 1.10 M
UV at 500 nm A: ≤0.05